Learn More
BINDER™ Alarm Output
Alarm output, zero-voltage, accessible via 3-pin clamping sleeve
Marke:  BINDER™ 8012-2503
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30238346
  • 417.67 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alarm output
  • Zero-voltage
  • Accessible via 3-pin clamping sleeve (max. 24V/2.5A)
  • Acoustic signal that can be switched off
Spezifikation
Spezifikation
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Copper
Analog Output
Name des Produkts
BINDER™ Alarm Output > For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600