Learn More
BINDER™ Alarm Output
Alarm output, zero-voltage, accessible via 3-pin clamping sleeve
Marca: BINDER™ 8012-2370
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alarm output
- Zero-voltage
- Accessible via 3-pin clamping sleeve (max. 24V/2.5A)
- Acoustic signal that can be switched off
Especificaciones
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 | |
Aluminum | |
Analog Output |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BINDER™ Alarm Output > For use with KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido