Beschreibung
Selective SIRT2 inhibitor (IC50 = 15.5 μM); displays no effect on SIRT1 or SIRT3. Decreases neuronal cholesterol levels; improves motor function and ameliorates brain atrophy in a mouse model of Huntington's disease. Brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | AK 7 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 437.35 |
Reinheit (%) | >98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AK 7, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur