Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess NATURA, Einzelblatt-Toilettenpapier, 1-lagig, weiß,
Weißes, 2-lagiges Toilettenpapier. Perfekt für stark frequentierte Bereiche. Qualität in Verbindung mit praktischem Nutzwert und Wirtschaftlichkeit. Weich, reißfest und saugfähig mit intelligenter Faltung, sodass die Tücher nicht reißen. Reduziert Verschwendung.
124.00 CHF - 239.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Toilettenpapier |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 7.3 in. |
Länge (metrisch) | 18.6 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 4.3 in. |
Breite (metrisch) | 11 cm |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12648865
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
8036 |
32 x 500 Blatt | N/A | |||||||
12638865
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
8035 |
32 x 250 Blatt |
124.00 CHF
32 Rollen |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Toilettenpapier-Einzelblattsystem aus 100 % Recyclingmaterial
- Qualität in Verbindung mit praktischem Nutzwert und Wirtschaftlichkeit
- Vollständig biologisch abbaubar, vermindert das Risiko verstopfter Abwasserleitungen
- kombinierbar mit 6946, 6990, 6975 und 8972
Spezifikation
Toilettenpapier | |
18.6 cm | |
11 cm | |
Weiß | |
High Traffic Washrooms |
7.3 in. | |
4.3 in. | |
Papier | |
18.6 x 11 cm | |
2-ply |