Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Die Wickeletiketten aus Nylongewebe passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Fläschchen an.
Marke:  Brady™ 173300
92.39 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17818434
  • 105.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Kabeln und Leitungen anbringen.
  • Das weiße Nylongewebe mit matter Polyamidbeschichtung verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist für den Thermotransferdruck geeignet.
  • Für den Einsatz im Innenbereich empfohlen
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
M7-98-499
Ohne
Matt
Nylon
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
500 Etiketten
-40 bis +194 °F
0,0065 in.
0,375 x 1 in.
1 in.
9.53 mm
9.53 mm
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Laborbeschriftung
Nein
Rechteck
-40 bis +90 °C
0.166 mm
0,375 in.
25.4 mm
0,375 in.