Learn More
Invitrogen™ Shrimp Alkalische Phosphatase (SAP)
Behandeln Sie nicht integrierte dNTPs in PCR-Reaktionen, um Vorlagen für DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse vorzubereiten. Shrimp-Alkalin-Phosphatase (SAP) ist in molekularbiologischen Anwendungen wie der Dephosphorylierung phosphorylierter DNA oder RNA-Enden für die anschließende Verwendung beim Klonen oder der Endmarkierung von Sonden nützlich.
89.75 CHF - 634.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dephosphorylierung von DNA vor dem Klonieren
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15533687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
78390500UN
500 Einheiten
89.75 CHF
500 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15523687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
783901000UN
1000 Einheiten
166.00 CHF
1000 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15543687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
783905000UN
5000 Einheiten
634.00 CHF
5000 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % Wärme-inaktiviert in 5 min bei 65 °C
  • Deutlich verbesserte Lagerstabilität bei niedrigeren Temperaturen
  • Sehr hohe spezifische Aktivität (siehe Abb. 3)
  • Entfernt 5’-Phosphate aus DNA, RNA, dNTPs und Proteinen
  • Gereinigt aus einer rekombinanten Quelle
  • Kann direkt zu Restriktionsenzymverdauen hinzugefügt werden
  • Keine Vektorreinigung erforderlich
  • Erfordert kein zusätzliches Zink oder andere Zusätze für die Aktivität
  • Arbeitet direkt in vielen verschiedenen Puffern
  • Einfache Behandlung von nicht inkorporierten dNTPs in PCR-Produkten vor DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse
Spezifikation
Spezifikation
Dephosphorylierung von DNA vor dem Klonieren
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Shrimp Alkalische Phosphatase (SAP)