Learn More
Invitrogen™ Shrimp Alkalische Phosphatase (SAP)
Behandeln Sie nicht integrierte dNTPs in PCR-Reaktionen, um Vorlagen für DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse vorzubereiten. Shrimp-Alkalin-Phosphatase (SAP) ist in molekularbiologischen Anwendungen wie der Dephosphorylierung phosphorylierter DNA oder RNA-Enden für die anschließende Verwendung beim Klonen oder der Endmarkierung von Sonden nützlich.
Marke:  Invitrogen™ 783901000UN
111.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15523687
  • 171.00 CHF / 1000 Einheiten
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 100 % Wärme-inaktiviert in 5 min bei 65 °C
  • Deutlich verbesserte Lagerstabilität bei niedrigeren Temperaturen
  • Sehr hohe spezifische Aktivität (siehe Abb. 3)
  • Entfernt 5’-Phosphate aus DNA, RNA, dNTPs und Proteinen
  • Gereinigt aus einer rekombinanten Quelle
  • Kann direkt zu Restriktionsenzymverdauen hinzugefügt werden
  • Keine Vektorreinigung erforderlich
  • Erfordert kein zusätzliches Zink oder andere Zusätze für die Aktivität
  • Arbeitet direkt in vielen verschiedenen Puffern
  • Einfache Behandlung von nicht inkorporierten dNTPs in PCR-Produkten vor DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dephosphorylierung von DNA vor dem Klonieren
1000 Einheiten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Shrimp Alkalische Phosphatase (SAP) > 1000 Einheiten