Learn More
Invitrogen™ Shrimp Alkalische Phosphatase (SAP)
Behandeln Sie nicht integrierte dNTPs in PCR-Reaktionen, um Vorlagen für DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse vorzubereiten. Shrimp-Alkalin-Phosphatase (SAP) ist in molekularbiologischen Anwendungen wie der Dephosphorylierung phosphorylierter DNA oder RNA-Enden für die anschließende Verwendung beim Klonen oder der Endmarkierung von Sonden nützlich.
Marke: Invitrogen™ 783905000UN
412.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 100 % Wärme-inaktiviert in 5 min bei 65 °C
- Deutlich verbesserte Lagerstabilität bei niedrigeren Temperaturen
- Sehr hohe spezifische Aktivität (siehe Abb. 3)
- Entfernt 5’-Phosphate aus DNA, RNA, dNTPs und Proteinen
- Gereinigt aus einer rekombinanten Quelle
- Kann direkt zu Restriktionsenzymverdauen hinzugefügt werden
- Keine Vektorreinigung erforderlich
- Erfordert kein zusätzliches Zink oder andere Zusätze für die Aktivität
- Arbeitet direkt in vielen verschiedenen Puffern
- Einfache Behandlung von nicht inkorporierten dNTPs in PCR-Produkten vor DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse
Spezifikation
Dephosphorylierung von DNA vor dem Klonieren | |
5000 Einheiten |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen