Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Optimale Balance zwischen den Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen. Ohaus™ Adventurer Präzisionswaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Marke:  OHAUS™ 30206082
1590.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15511936
  • 1630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die AutoCalTM-Option sorgt für eine schnelle Stabilisierung und einen zuverlässigen Betrieb und gewährleistet so eine solide Wägeleistung sowie genaue, reproduzierbare Ergebnisse für Standardanwendungen im Labor.
  • Der Farb-Touchscreen mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht den Zugriff auf alle Adventurer’-Anwendungen, während duale USB-Anschlüsse mit GLP/GMP-Tracking die Überwachung und Berichterstellung von Daten unterstützen.
  • Die 1 mg-Modelle verfügen über einen zweiteiligen, oben montierten Windschutz mit weit öffnenden Türen, der ausreichend Platz für die Probenpositionierung bietet, während die 0,01 g- und 0,1 g-Modelle große Wägeschalen haben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Ohaus - Adventurer balances
    Ohaus - Adventurer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Adventurer balances
    Name des Produkts
    OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage > Modell: AX822/E