Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Optimale Balance zwischen den Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen. Ohaus™ Adventurer Präzisionswaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Marke: OHAUS™ 30127966
1610.00 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Ohaus Adventurer Waagen vereinen kreative Merkmale mit funktionellen und dennoch unkomplizierten Wägemöglichkeiten und umfassen alle Anwendungen, die für routinemäßige Wäge- und Messaufgaben erforderlich sind. Mit einem Farb-Touchscreen, GLP/GMP-Konformität, zwei USB-Anschlüssen und einem genialen Windschutz ist die Adventurer die am besten ausgestattete Waage ihrer Klasse. Stabilität, Genauigkeit und schnelle Ansprechzeiten sorgen für optimale Wägeergebnisse. Der Farb-Touchscreen mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Anwendungen der Adventurer. Zwei USB-Ports mit GLP/GMP-Tracking-Funktionen unterstützen die Überwachung und das Reporting von Daten. Der platzsparende Windschutz verbessert die Zugriffsmöglichkeit für den Anwender. Die zweiteiligen, oben angebrachten Windschutztüren öffnen sich weit nach beiden Seiten, bieten ausreichend Platz für die Probenplatzierung und reduzieren zudem die Aufstellfläche des Windschutzes auf der Rückseite der Waage im geöffneten Zustand. Weitere Funktionen und Ausstattungsmerkmale: RS232-Schnittstelle, integrierter Unterwägehaken, komplette Gehäuseabdeckung während der Verwendung, entnehmbare Edelstahlwanne, Bodengehäuse aus Druckguss, Sicherheitsbügel, beleuchtete Füllstandsanzeige, vier einstellbare Füße, Software-Sperrmenüs, Stabilitätsanzeige, Software-Überlast-/Unterlastanzeige, vom Anwender wählbare Umgebungseinstellungen, akustische Anzeige, vom Anwender wählbare Helligkeitseinstellungen, automatische Dimmung, Touchscreen-Kalibrierung, Autotara und neun verschiedene vom Anwender wählbare Bediensprachen.- Wählen Sie aus unterschiedlichen Adventurer Modellen mit vielen Betriebskapazitäten und Ablesbarkeitsoptionen
- Die schnelle Stabilisierungszeit verbessert die Produktivität und liefert zuverlässige Wägeergebnisse für Routineaufgaben
- Bestimmte Modelle verfügen über AutoCal, ein internes automatisches System zur täglichen Kalibrierung. Die herkömmliche externe Kalibrierung durch den Bediener ist ebenfalls für jedes Modell verfügbar
- Bedienung und Zugriff auf neun Anwendungsmodi und andere Funktionen über den auch mit Handschuhen bedienbaren Farb-Touchscreen
- Die Anwendungsmodi umfassen: Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, dynamisches Wägen, Kontrollwägen, Display halten, Summieren und Formulieren
- Die Funktion zum Klonen von Anwendungen ermöglicht die Konfiguration mehrerer Adventurer Waagen
- Die sechs mechanischen Tasten verfügen außerdem über eine taktile Rückmeldung und ermöglichen es dem Bediener, sich wiederholende Vorgänge wie Tara, Nullpunkt, Kalibrierung und Ausdruck auszuführen
- Duale USB-Anschlüsse: der leicht zugängliche Anschluss an der Vorderseite erleichtert das Laden von Daten z.B. auf ein Flash-Laufwerk, der rückseitige Anschluss kann an einen PC angeschlossen werden
- Die Echtzeituhrfunktion zeigt auch bei Stromausfall die genaue Zeit an
- Die GLP-Datenfunktion kann Probennamen, Projektnamen und Waagen-IDs aufzeichnen, um Rückverfolgbarkeits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen
- Die platzsparenden Windschutztüren bestehen aus zwei Glasscheiben, die bei geöffneten Türen den Platzbedarf der Bank reduzieren
- Die breite Türöffnung bietet ungehinderten Zugriff und ermöglicht den Einsatz größerer Wägegefäße, wodurch die Gefahr des Verschüttens reduziert wird
- Der leicht zu reinigende Innenraum sorgt für einen sicheren Arbeitsplatz durch Minimierung der Kontaminationsgefahr
- Umfangreiches Zubehör wie SF40A-Impact Drucker, RS232-Kabel, Laptop-Schlosssicherung und Dichtebestimmungskit
Spezifikation
GLP/GMP-Konformität | |
Precision Balance AX1502 | |
Farb-Touchscreen | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrolle | |
±0,02 g | |
1.5 sec. | |
AX1502 | |
3 ppm/°C | |
50 bis 86 °F | |
1500 g, OIML F1 oder ASTM Klasse 2 | |
2 years | |
354 x 230 x 100 mm | |
354 mm | |
230 mm | |
100 mm | |
354 mm | |
14.3 lb. | |
AC-Adapter-Eingang: 100 bis 240 VAC, 0,3 A, 50 bis 60 Hz | |
AC-Adapter Eingang: 0,3 A, AC-Adapter-Ausgang: 0,84A | |
No |
RS232, USB Host, USB Device | |
1,5 kg | |
0,01 g | |
AC-Adapter | |
Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne | |
20 g | |
±0,01 g | |
≤1,5 s | |
10°C bis 30°C | |
Präzisionswaage | |
Wägen, dynamisches Wägen, Display Hold, Teilezählung | |
13,93 in. | |
6.9 in. | |
175 mm | |
7.7 in. | |
195 mm | |
4,6 kg | |
100/240 V | |
AC-Adapter Eingang: 50/60 Hz | |
Intern |
Videos
-
Ohaus Adventurer balances
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller