Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Aus schnellen Wiegevorgängen und hoher Auflösung entstehen wiederholbare und verlässliche Ergebnisse, die auf dem Feld der Labor- und Industriewägung neue Maßstäbe setzen. OHAUS Scout STX tragbare Präzisionswaagen bieten schnelle, effiziente Navigation in Verbindung mit einem informativen Touchscreen-Farbdisplay. Enthalten sind integrierte Anwendungsmodi, die auch komplizierteste Wiegeaufgaben einfach machen.
Marke:  OHAUS™ 30253068
891.10 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15549621
  • 938.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
6,2 kg
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Ohne Windschutz
ABS-Kunststoff, Edelstahl
Rechteckig
1 s
5000 g, M1
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Prüfen
170 mm
1 kg
Optional RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
0,1 g
Allgemeines Wägen, Labor, industrielle Umgebung
0,2 g
STX6201
0,1 g
10 °C bis 40 °C
Tragbare Präzisionswaage
22,4 x 20,2 x 5,4 cm
140 mm
AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
Videos
  • Ohaus - Scout STX series of portable electronic balances
    Ohaus - Scout STX series of portable electronic balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Scout STX series of portable electronic balances
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Product Information
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen > Modell: STX6201; Kapazität: 6200g, Ablesbarkeit: 0,1 g; ohne Windschutz