Learn More
Grant Instruments™ Fortschrittliche, digitale Umwälzthermostate
Bietet herausragende Leistung für routinemäßige und anspruchsvolle Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung bis zu einem Maximum von 150 °C erfordern. Grant Instruments™ Optima™ TX150 Serie digital beheiztes Umwälzbad mit Edelstahltank kombiniert die leistungsstarke und vielseitige digitale Grant Optima™ TX150 Wärmepumpe mit einer Auswahl von fünf Edelstahltanks mit unterschiedlichen Kapazitäten.
Marke: Grant Instruments™ TX150-ST18
Beschreibung
- Stabilität ±0.01 °C
- Großes, helles und vollfarbiges Display
- Symbolgesteuerter Startbildschirm mit Bedienung über ein Einstellrad und zwei Funktionstasten
- Programmierung/Temperatureinstellung (TX150, 1 Programm mit 30 Segmenten)
- Mit oder ohne Klammer (T-Klammer) erhältlich
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- 5 Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Vom Anwender einstellbarer Temperaturregler
- 5-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
-
Spezifikation
0°C bis 200°C | |
Rostfreier Stahl | |
150 mm |
Inklusive TX150 Heizstab/Rührer mit ST18 Bad | |
300 mm | |
505 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller