Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, regular size
Übertragen Sie mit diesen gebrauchsfertigen Hochleistungs-Transferstapeln für Invitrogen Power Blotter Proteine schnell und effizient.
Marke:  Invitrogen™ PB3310
121.38 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15846162
  • 238.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Invitrogen Power-Blotter-Select-Transferstapel dienen zum Proteintransfer mit dem Invitrogen Power-Blotter-System. Im Lieferumfang der vormontierten Einwegstapel ist eine integrierte Nitrozellulose-Transfermembran enthalten, mit der Proteine aus Polyacrylamid-Gelen trocken geblottet werden können. Jeder Power-Blotter-Select-Transferstapel enthält Filterpapier, Membran und die entsprechenden Kathoden- und Anodenpuffer, die in eine Festgelmatrix integriert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Proteintransfer zu ermöglichen.
Nitrozellulosemembran:
  • 0,2 µm Porengröße
  • Bestehen aus 100 % reiner Nitrozellulose für einen hochwertigen Transfer.
  • Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Chemilumineszenz oder Fluoreszenz.
  • Proteine binden als hydrophobe und elektrostatische Wechselwirkungen.
  • Protein-Bindungsvermögen beträgt 209 µg/cm².
Schneller, effizienter und gleichmäßiger Transfer:
  • Gebrauchsfertige Transferstapel sparen Zeit
  • Proteintransfers in nur 7 Minuten
  • Stapel aus hochwertigen Membranen für hohe Bindungseffizienz, gleichmäßige Transfers und hohe Nachweisempfindlichkeit
Verbesserte Reproduzierbarkeit:
  • Vormontierte Stapel ermöglichen eine konstante Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 cm
Transferstapel
0.2 μm
Raumtemperatur
Power Blotter
8,3 cm
Cellulosenitrat
10 Transferstapel in normaler Größe (13 cm x 8,3 cm)
Normal, 13 x 8,3 cm
10 Blots