Learn More
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ adhäsive Reinraummatten
Reduziert Kontamination in stark frequentierten Bereichen. ITW Chemische CleanStep™ adhäsive Reinraummatten bestehen entweder aus 30 oder aus 60 Schichten. Jede abnehmbare Schicht besitzt eine durchgehende adhäsive Beschichtung, die Partikel abfängt und einen Transfer verhindert.
205.00 CHF - 221.25 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 18 x 46 Zoll (46 x 117 cm) |
---|---|
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11595315
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184681G |
Grau | 30 Schicht | N/A | ||||||
11555325
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184682B |
Blau | 60 Schicht |
205.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11565325
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184682G |
Grau | 60 Schicht |
205.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11585315
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184682W |
Weiß | 60 Schicht |
218.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zur Erfassung von Partikeln aus dem Fuß- und Radverkehr vor dem Betreten von Reinräumen oder kontrollierten Umgebungen
- Bereitstellung einer tragbaren Kontaminationskontrolllösung
- Kann mit oder ohne Rahmen verwendet werden (separat erhältlich)
- Enthält antimikrobielle Konservierungsstoffe, die mikrobielles Wachstum verhindern
- Konsistente Klebebeschichtung auf jeder Schicht von 30 und 60 Schichtmatten
- Zu den möglichen Anwendungen gehören Reinraum- und entscheidende Einstiegspunkte für die Umgebung, Umkleideräume oder Vorräume in den Bereichen Halbleiter, Biotechnologie, medizinische Geräte, pharmazeutische Verarbeitung, Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie
Spezifikation
18 x 46 Zoll (46 x 117 cm) | |
Polyethylen |