Learn More
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ adhäsive Reinraummatten
Reduziert Kontamination in stark frequentierten Bereichen. ITW Chemische CleanStep™ adhäsive Reinraummatten bestehen entweder aus 30 oder aus 60 Schichten. Jede abnehmbare Schicht besitzt eine durchgehende adhäsive Beschichtung, die Partikel abfängt und einen Transfer verhindert.
Marke: ITW Chemische Produkte™ AMA184682G
194.75 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zur Erfassung von Partikeln aus dem Fuß- und Radverkehr vor dem Betreten von Reinräumen oder kontrollierten Umgebungen
- Bereitstellung einer tragbaren Kontaminationskontrolllösung
- Kann mit oder ohne Rahmen verwendet werden (separat erhältlich)
- Enthält antimikrobielle Konservierungsstoffe, die mikrobielles Wachstum verhindern
- Konsistente Klebebeschichtung auf jeder Schicht von 30 und 60 Schichtmatten
- Zu den möglichen Anwendungen gehören Reinraum- und entscheidende Einstiegspunkte für die Umgebung, Umkleideräume oder Vorräume in den Bereichen Halbleiter, Biotechnologie, medizinische Geräte, pharmazeutische Verarbeitung, Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie
Spezifikation
18 x 46 Zoll (46 x 117 cm) | |
60 Schicht | |
Grau | |
Polyethylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ adhäsive Reinraummatten > Größe:18 x 46 in (46 x 117 cm); 60 Schichten; grau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur