Learn More
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ adhäsive Reinraummatten
Reduziert Kontamination in stark frequentierten Bereichen. ITW Chemische CleanStep™ adhäsive Reinraummatten bestehen entweder aus 30 oder aus 60 Schichten. Jede abnehmbare Schicht besitzt eine durchgehende adhäsive Beschichtung, die Partikel abfängt und einen Transfer verhindert.
Marke:  ITW Chemische Produkte™ AMA184681G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11595315
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Erfassung von Partikeln aus dem Fuß- und Radverkehr vor dem Betreten von Reinräumen oder kontrollierten Umgebungen
  • Bereitstellung einer tragbaren Kontaminationskontrolllösung
  • Kann mit oder ohne Rahmen verwendet werden (separat erhältlich)
  • Enthält antimikrobielle Konservierungsstoffe, die mikrobielles Wachstum verhindern
  • Konsistente Klebebeschichtung auf jeder Schicht von 30 und 60 Schichtmatten
  • Zu den möglichen Anwendungen gehören Reinraum- und entscheidende Einstiegspunkte für die Umgebung, Umkleideräume oder Vorräume in den Bereichen Halbleiter, Biotechnologie, medizinische Geräte, pharmazeutische Verarbeitung, Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie
Spezifikation
Spezifikation
18 x 46 Zoll (46 x 117 cm)
30 Schicht
Grau
Polyethylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ adhäsive Reinraummatten > Size: 18 x 46 in. (46 x 117cm); 30 layers; Gray