Learn More
Sampling Systems™ Zusätzliche Spitzen für Edelstahl-Probenehmer
Austauschbare Spitzen für die Anpassung Ihrer Edelstahl-Probenehmer an Ihre speziellen Anforderungen.
Marke:  Sampling Systems™ TIP-40P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15849741
  • 323.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Spitzen, die mit harten, dichten Pulvern verwendet werden
  • Abgerundete Spitzen werden verwendet, wenn Sie das Risiko einer Beschädigung Ihrer Geräte minimieren müssen
  • Erhältlich für Durchmesser von 25 und 40 mm
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Austauschbare Probenehmerspitzen
40 mm
Probenehmer
Edelstahl (316L)
Spitz
Name des Produkts
Sampling Systems™ Zusätzliche Spitzen für Edelstahl-Probenehmer > Spitzes Ende; 40mm