Learn More
Sampling Systems™ Zusätzliche Spitzen für Edelstahl-Probenehmer
Austauschbare Spitzen für die Anpassung Ihrer Edelstahl-Probenehmer an Ihre speziellen Anforderungen.
52.05 CHF - 323.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Austauschbare Probenehmerspitzen |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenehmer |
Produktcode | Marke | Modell | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15819741
|
Sampling Systems™
TIP-25P |
Spitz | 25 mm |
183.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15829741
|
Sampling Systems™
TIP-25R |
Abgerundet | 25 mm |
52.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15849741
|
Sampling Systems™
TIP-40P |
Spitz | 40 mm |
323.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15859741
|
Sampling Systems™
TIP-40R |
Abgerundet | 40 mm |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Spitzen, die mit harten, dichten Pulvern verwendet werden
- Abgerundete Spitzen werden verwendet, wenn Sie das Risiko einer Beschädigung Ihrer Geräte minimieren müssen
- Erhältlich für Durchmesser von 25 und 40 mm
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
Specifications
Austauschbare Probenehmerspitzen | |
Edelstahl (316L) | |
Probenehmer |