Learn More
Epredia™ Adcell™ Diagnostikobjektträger aus PTFE
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Marke:  Epredia™ X5XER203BAD1
137.64 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17352650
  • 155.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
  • Konstruktion aus PTFE
  • Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
  • Verhindert Kreuzkontaminationen
  • Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
PTFE
ADCELL
Schwarz
100/Packung
75 mm
1 mm
3
14 mm-Well
Name des Produkts
Epredia™ Adcell™ Diagnostikobjektträger aus PTFE >