Learn More
Nickel-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ni in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 196155000
66.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Nickel standard solution | |
7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
500 mL | |
2.1, 97.1 | |
1.032 | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
990 to 1010 μg/mL Ni in 2 to 5% HNO3 (20°C) | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
Nickel | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
AAS |
1 mg/ml Ni in 2% HNO3 | |
Kunststoffflasche | |
1.9, 96.9 | |
1.0320g/mL | |
Ni | |
Kristalle, kristallines Pulver und/oder Stückchen | |
Grün | |
[Ni] | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
935 | |
58.69 |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel standard solution, 1 mg/ml Ni in 2-5% HNO3
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463882 | Analysenzertifikat | 20/06/2024 | 196155000,196151000 |
A0460480 | Analysenzertifikat | 26/02/2024 | 196155000,196151000 |
A0454440 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 196155000,196151000 |
A0449718 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 196155000,196151000 |
A0410892 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 196155000,196151000 |