Learn More
Eppendorf™ Adapter für Festwinkelrotor mit Rundboden
Mit diesem Rotoradapter können Eppendorf Zentrifugen noch flexibler eingesetzt werden
99.30 CHF - 122.49 CHF
Spezifikation
Typ | Adapter |
---|---|
Röhrchentyp | Rundboden |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Festwinkelrotor |
Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10450332
|
Eppendorf™
5804774000 |
5 mL |
99.30 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10053311
|
Eppendorf™
5804771001 |
7 bis 15 ml |
122.49 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10249351
|
Eppendorf™
5804772008 |
15 bis 18 ml |
122.49 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Adapter
- Für Eppendorf™ Festwinkelrotoren mit Rundboden
Spezifikation
Adapter | |
Rundboden | |
Festwinkelrotor | |
2 pro Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Festwinkelrotor mit Rundboden