Learn More
Eppendorf™ Adapter für Festwinkelrotor mit Rundboden
Mit diesem Rotoradapter können Eppendorf Zentrifugen noch flexibler eingesetzt werden
Marke:  Eppendorf™ 5804772008
122.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10249351
  • 122.49 CHF / 2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Adapter
  • Für Eppendorf™ Festwinkelrotoren mit Rundboden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
15 bis 18 ml
18 mm
2 pro Packung
Rundboden
Festwinkelrotor
6
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Festwinkelrotor mit Rundboden > Kapazität: 15 bis 18 ml; Anzahl der Plätze: 6