Learn More
Eppendorf™ Adapter für Falcon™ 15 ml-Röhrchen
Entwickelt für die Verwendung mit einer Vielzahl von Produkten zur Erweiterung der Möglichkeiten im Umgang mit Flüssigkeiten im Labor
100.10 CHF - 282.12 CHF
Spezifikation
Typ | Adapter |
---|---|
Röhrchentyp | Konisch |
Fassungsvermögen | 15 ml |
Farbe | Orange |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10616640
|
Eppendorf™
5820718005 |
Rotor A-4-81 und Rotor FA-45-6-30 |
282.12 CHF
7 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10725642
|
Eppendorf™
5820717009 |
Rotor FA-45-6-30 |
100.10 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Erhältlich in Packungen mit jeweils zwei oder sieben Stück
- Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren
Spezifikation
Adapter | |
Konisch | |
15 ml | |
Orange |