Learn More
Eppendorf™ Adapter
Adapter sind für eine Vielzahl von Eppendorf Produkten für Ihre Anforderungen erhältlich.
348.39 CHF - 370.48 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung 2er-Set
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15797918
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920701002
für 600 ml TPP
365.46 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15738379
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920703005
für 500 mL Nalgene
348.39 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15758379
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920706004
Adapter 13x75 -100 mm Rundboden/PL/TB
352.40 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15768379
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920707000
Adapter 16x75 -100 mm Rundboden/PL/TB
352.40 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15778379
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920708007
Adapter 17,5x100 mm Rundboden/PL/TB
370.48 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15788379
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920709003
Adapter 50 ml konische Röhrchen, PL/TB
352.40 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15798379
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920710001
Adapter 15 ml konische Röhrchen, PL/TB
370.48 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Adapter, 600 ml, mit konischen Röhrchen/RB (2x)
Spezifikation
Spezifikation
2er-Set
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter