Learn More
Eppendorf™ Adapter
Adapter sind für eine Vielzahl von Eppendorf Produkten für Ihre Anforderungen erhältlich.
Marke:  Eppendorf™ 5920710001
369.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15798379
  • 370.48 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Adapter, 600 ml, mit konischen Röhrchen/RB (2x)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter 15 ml konische Röhrchen, PL/TB
2er-Set
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter > für 9 ml