Learn More
Eppendorf™ Adapter
Adapter sind für eine Vielzahl von Eppendorf Produkten für Ihre Anforderungen erhältlich.
Marke: Eppendorf™ 5920708007
369.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Adapter, 600 ml, mit konischen Röhrchen/RB (2x)
Spezifikation
Adapter 17,5x100 mm Rundboden/PL/TB | |
2er-Set |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter > für 9 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur