Learn More
Eppendorf™ Adapter für 250 ml-Rechteckbecher in Rotor FA- 6 x 250
Passt eine große Auswahl an Zentrifugenröhrchen für den Einsatz im Rotor FA-6x250 an.
352.40 CHF - 370.48 CHF
Spezifikation
Beschreibung für Rotor FA-6x250
Anzahl pro Packung Satz aus 2 Stück
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16202421
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920769006
Runde 7 x 10 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
352.40 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16212411
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920760009
Konisches 1 x 15 ml Röhrchen
352.40 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16212421
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920770004
Runde 7 x 16 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
370.48 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16222411
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920761005
4 x Eppendorf-Röhrchen™ konische 5,0 ml- und 15 ml-Röhrchen (Universaladapter für 5 ml-Röhrchen erforderlich.)
352.40 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16222421
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920771000
Rundes 1 x 50 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
352.40 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16232411
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920762001
7 x Rundröhrchen zur Blutentnahme: D 16, 5,5 bis 12,0 ml
352.40 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16242411
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920763008
8 x Rundröhrchen zur Blutentnahme: D 13, 2,6 bis 8,0 ml
370.48 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16262411
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920765000
9 x FACS™ Rundröhrchen, 5 ml
370.48 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16272411
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920766007
1 x 50 ml-Röhrchen mit Rand
352.40 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16282411
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920767003
Runde 3 x 30 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
370.48 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16292411
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920768000
Rundes 1 x 85 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
352.40 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Passt eine Vielzahl von Zentrifugenröhrchen an den Rotor FA – 6 x 250 an
  • Satz mit 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
für Rotor FA-6x250
Satz aus 2 Stück
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 250 ml-Rechteckbecher in Rotor FA- 6 x 250