Learn More
Eppendorf™ Adapter für 250 ml-Rechteckbecher in Rotor FA- 6 x 250
Passt eine große Auswahl an Zentrifugenröhrchen für den Einsatz im Rotor FA-6x250 an.
Marke:  Eppendorf™ 5920765000
369.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16262411
  • 370.48 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Passt eine Vielzahl von Zentrifugenröhrchen an den Rotor FA – 6 x 250 an
  • Satz mit 2 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9 x FACS™ Rundröhrchen, 5 ml
für Rotor FA-6x250
9
Satz aus 2 Stück
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 250 ml-Rechteckbecher in Rotor FA- 6 x 250 > Kann verwendet werden mit:9 x FACS™ Rundröhrchen, 5 ml