Learn More
Eppendorf™ Adapter für 250 ml-Rechteckbecher in Rotor FA- 6 x 250
Passt eine große Auswahl an Zentrifugenröhrchen für den Einsatz im Rotor FA-6x250 an.
Marke: Eppendorf™ 5920770004
369.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passt eine Vielzahl von Zentrifugenröhrchen an den Rotor FA – 6 x 250 an
- Satz mit 2 Stück
Spezifikation
Runde 7 x 16 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen | |
für Rotor FA-6x250 | |
7 | |
Satz aus 2 Stück |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 250 ml-Rechteckbecher in Rotor FA- 6 x 250 > Kann verwendet werden mit:7 x 16 ml Oak Ridge Rundzentrifugenröhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur