Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ hält die Röhrchen in fester, aufrechter Position.
Marke: Fisherbrand™ HS120187
23.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polyoxymethylen (POM)
- Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
- Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
- Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position
- Einfarbig oder in einer Kombination aus verschiedenen Farben für eine einfache Identifizierung nach Farben lieferbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell, Röhrchen | |
Blau/Blau | |
POM | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja, Verriegelung | |
2 Packung |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (5 bis 50 ml) | |
4 | |
Keine | |
Unsteril | |
12 bis 30 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31