Learn More
Socorex™ Acura manual 835 Makropipetten
Präzisionseinstellmechanismus für ein stufenlos einstellbares Volumen bis zu einer sehr feinen Volumenauflösung ermöglicht. Socorex™ Acura™ Acura™ Manuelle 835 Makropipette ermöglicht einhändige Volumeneinstellung.
319.00 CHF - 419.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD-Richtlinie 98/79 EWG für medizinische Geräte |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Acura™ |
Typ | Makropipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Präzision | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Präzision | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10621324
|
Socorex™
835.02 |
0,2 bis 2 ml | <± 1.5 bis 0.5 % | < 0.5 bis 0.2 % |
319.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10521452
|
Socorex™
835.05 |
0,5 bis 5 ml | ±1.5 bis 0.6 % | < 0.6 bis 0.3 % |
419.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Intelligente, zuverlässige und präzise Volumeneinstellung
- Sehr feine Volumenauflösung
- Fähigkeit zur einhändigen Volumeneinstellung
- Klick-Anschläge sichern, zusammen mit frei drehbarer Kolbenknopfkappe, die Einstellstabilität
- Mühelose Aktivierung
- Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen
- Swift-Set-Anwender-Kalibrierungssystem
- Geeignet für einen Zellulosedüsen-Schutzfilter
- Pasteurpipetten-Adapter erhältlich
- Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit
- CE-zertifiziert
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD-Richtlinie 98/79 EWG für medizinische Geräte | |
1 | |
Makropipette | |
Je 1 |
Autoklavierbar | |
Acura™ | |
Zertifikatkalibrierung | |
3 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Acura manual 835 Makropipetten