Learn More
Socorex™ Acura manual 835 Makropipetten
Präzisionseinstellmechanismus für ein stufenlos einstellbares Volumen bis zu einer sehr feinen Volumenauflösung ermöglicht. Socorex™ Acura™ Acura™ Manuelle 835 Makropipette ermöglicht einhändige Volumeneinstellung.
Marke: Socorex™ 835.05
Beschreibung
- Intelligente, zuverlässige und präzise Volumeneinstellung
- Sehr feine Volumenauflösung
- Fähigkeit zur einhändigen Volumeneinstellung
- Klick-Anschläge sichern, zusammen mit frei drehbarer Kolbenknopfkappe, die Einstellstabilität
- Mühelose Aktivierung
- Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen
- Swift-Set-Anwender-Kalibrierungssystem
- Geeignet für einen Zellulosedüsen-Schutzfilter
- Pasteurpipetten-Adapter erhältlich
- Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit
- CE-zertifiziert
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
±1.5 bis 0.6 % | |
Autoklavierbar | |
Acura™ | |
0,5 bis 5 ml | |
< 0.6 bis 0.3 % | |
3 Jahre |
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD-Richtlinie 98/79 EWG für medizinische Geräte | |
1 | |
Makropipette | |
Zertifikatkalibrierung | |
Je 1 |