Learn More
Socorex™ Mikropipette Acura 825 0,1-2 ul
Präzisionseinstellmechanismus für ein stufenlos einstellbares Volumen bis zu einer sehr feinen Volumenauflösung ermöglicht. Die Socorex™ Acura™ Acura™ manuelle 825 Mikropipette ermöglicht die einhändige Volumeneinstellung.
Marke:  Socorex™ 825.0002
Artikelnummer. 10581062
  • 319.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Intelligente, zuverlässige und präzise Volumeneinstellung
  • Sehr feine Volumenauflösung
  • Fähigkeit zur einhändigen Volumeneinstellung
  • Klick-Anschläge sichern, zusammen mit frei drehbarer Kolbenknopfkappe, die Einstellstabilität
  • Mühelose Aktivierung
  • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen
  • Swift-Set-Anwender-Kalibrierungssystem
  • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit
  • CE-zertifiziert
  • 3 Jahre Garantie
N
Spezifikation
Spezifikation
±6.0 bis 2.0 %
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD-Richtlinie 98/79 EWG für medizinische Geräte
Grün
Acura™
0,1 bis 2 μl
< 5.0 bis 1.5 %
3 Jahre
360°
Autoklavierbar
1
Mikropipette
Zertifikatkalibrierung
Je 1
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Socorex™ Mikropipette Acura 825 0,1-2 ul > Volumen: 0.1 bis 2 μl