Learn More
Socorex™ Acura™ Manuelle XS-Mikropipetten
Hervorragende, besonders spitze Mikropipetten, die kurz, glatt und leicht sind. Socorex™ Acura™ Manual XS Mikropipetten sind ergonomisch gestaltet und optimal für Forschungslabore.
Marke: Socorex™ 826.0002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimiertes Form-/Größenverhältnis für einfacheres Arbeiten mit Mikroröhrchen.
- Geringeres Gewicht – leichter als führende Marken.
- Die einzigartige patentierte Socorex™ Lippendichtung reduziert die Aktivierungskräfte und ermöglcht extrem sanftes Pipettieren.
- Einstellbarer Spitzenabwurf.
- Komplett montiert autoklavierbar.
- Unübertroffene Messleistung.
Spezifikation
<±6.0 % -<±2.0 % | |
Acura™ XS Handbuch | |
Acura™ XS | |
0,1 bis 2 μl | |
Je 1 |
Autoklavierbar | |
1 | |
Mikropipette | |
<5.0 % -<1.5 % | |
36 Monate |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Acura™ Manuelle XS-Mikropipetten >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur