Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ X1 Pipettor rack, acrylic, 6 place
Transparenter und handlicher Pipettenparkplatz
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18961-0060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Clear and Handy Pipettor Parking
- Mit diesem transparenten Kunststoffhalter aus Acryl stehen stets bis zu 6 Pipetten für den Einsatz bereit
- Die Aussparungen an zwei Einlegeböden fassen und unterstützen die gängigsten Pipettenmodelle
Spezifikation
6 | |
Durchsichtig | |
Acryl | |
Halten und Unterstützung | |
2 | |
1 | |
305 mm | |
240 mm |
Pipettenständer | |
Pipetten (6) | |
2 Tiers | |
Pipettierer | |
1 | |
305 x 127 x 240 mm | |
127 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ X1 Pipettor rack, acrylic, 6 place > Farbe: Durchsichtig
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur