Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipettenrack
Das robuste Gestell nimmt 50 Pipetten in vertikaler Anordnung zu 5 x 10 auf und gewährleistet so eine sichere, praktische Lagerung.
Marke: Bel-Art™ F18953-0000
47.47 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sturdy rack holds 50 pipets in a vertical 5 x 10 arrangement for safe, convenient storage
- Die oberen und mittleren Ebenen sind mit Öffnungen mit einem Durchmesser von 16 mm versehen; auf der unteren Ebene befinden sich konisch zulaufende Öffnungen mit einer Verjüngung von 16 auf 6 mm Durchmesser, um zu verhindern, dass die Pipettenspitzen die Arbeitsfläche berühren
- Die Seitenwände sind mit tragefreundlichen Griffen ausgestattet
- Aus robustem Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Pipettengestell | |
Autoklavierbar | |
Pipets | |
50 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
21,25 cm | |
11,43 cm | |
22,52 cm |
10 x 5 | |
Translucent | |
Polypropylen | |
Rectangular | |
No | |
21.25 x 11.43 x 22.52 cm | |
8,37 in. | |
4,5 in. | |
8,87 in. |