Learn More
Heathrow Scientific™ Pipettenstation für 3 Pipetten, aus Acryl
Ist gewinkelt, sodass keine Gefahr besteht, dass Pipetten herausfallen. Heathrow Scientific™ 3-Pipettenständer aus Acryl hält die Pipetten an zwei Stellen für sicheren Halt.
Marke: Heathrow Scientific™ HS206203
62.09 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Acryl
- Klassischer Pipettenständer mit 3 Pipettenplätzen
- Für die meisten handelsüblichen Pipetten geeignet
Spezifikation
Pipettenständer | |
Acryl | |
Z-shaped | |
No | |
Je 1 | |
6 in. | |
6.8 in. | |
8.1 in. |
Pipetten (3) | |
3 | |
2 Tiers | |
Unsteril | |
15.3 cm | |
17.2 cm | |
20.64 cm | |
Oben: 25 mm; unten: 20 mm |