Learn More
Cytiva Acro™ 50 Belüftungsvorrichtungen mit Emflon™ II Membran
Einweg-Filter, die sich ideal zur Verwendung in Luft- oder Gasanwendungen und zum Belüften von Bioreaktoren, Fermentationstanks und Ballonflaschen eignen.
78.50 CHF - 2900.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Gestufte Schlauchanschlusstülle |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 20 cm2 |
Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17114661
|
Cytiva
A50V002P2 |
Belüftet |
78.50 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17124661
|
Cytiva
A50V002P2NV |
Ohne Belüftung |
2900.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Gestufte Schlauchanschlusstülle | |
Unsteril | |
50 mm |
0,2 μm | |
20 cm2 |