Learn More
Cytiva Acro™ 50 Belüftungsvorrichtungen mit Emflon™ II Membran
Einweg-Filter, die sich ideal zur Verwendung in Luft- oder Gasanwendungen und zum Belüften von Bioreaktoren, Fermentationstanks und Ballonflaschen eignen.
Marke: Cytiva
74.58 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Gestufte Schlauchanschlusstülle | |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
Belüftet |
Emflon II (PVDF) | |
Unsteril | |
3/Packung | |
50 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Acro™ 50 Belüftungsvorrichtungen mit Emflon™ II Membran > Belüftet
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur