Learn More
Cytiva Acro™ 50 Belüftungsvorrichtungen mit Emflon™ II Membran
Einweg-Filter, die sich ideal zur Verwendung in Luft- oder Gasanwendungen und zum Belüften von Bioreaktoren, Fermentationstanks und Ballonflaschen eignen.
Marke: Cytiva A50V002P2NV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Gestufte Schlauchanschlusstülle | |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
Ohne Belüftung |
Emflon II (PVDF) | |
Unsteril | |
100/Packung | |
50 mm |