Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Leitfähigkeits-/ATC-Sonden mit vier Zellen
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
403.76 CHF - 769.00 CHF
Spezifikation
Typ Leitfähigkeits-/ATC-Sonde
Anschlusstypen 8 Pin
Lagerungsmethode Eingetaucht in deionisiertes Wasser.
Sonde Vier-Zellen-Leitfähigkeit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11560164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X219049
10 cm-1 1 bis 200 mS/cm Glas
659.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11540084
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93X219024
10 cm-1 1 bis 200 mS/cm Epoxid Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11899023
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X219022
1 cm-1 10 μS bis 100 mS/cm Glas
769.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11530084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X219023
1 cm-1 10 μS bis 100 mS/cm Epoxid
644.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Die einzigartige kompakte Größe der Tauchzelle entspricht einer typischen pH-Elektrode und ermöglicht den Einsatz in einem standardmäßigen Elektrodenhalter.
  • Typ mit vier Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
  • Integrierte Temperatursensoren und 8-polige Stecker
  • Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm1
Spezifikation
Spezifikation
Leitfähigkeits-/ATC-Sonde
8 Pin
Eingetaucht in deionisiertes Wasser.
Vier-Zellen-Leitfähigkeit
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Leitfähigkeits-/ATC-Sonden mit vier Zellen