Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Leitfähigkeits-/ATC-Sonden mit vier Zellen
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Marke: Fisherbrand™ 93X219022
Beschreibung
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Die einzigartige kompakte Größe der Tauchzelle entspricht einer typischen pH-Elektrode und ermöglicht den Einsatz in einem standardmäßigen Elektrodenhalter.
- Typ mit vier Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
- Integrierte Temperatursensoren und 8-polige Stecker
- Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm–1
Spezifikation
1 cm-1 | |
Fisher Scientific accumet Tischmodelle XL600, XL500, XL200 und AB200 und ältere Modelle XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 und AB30 | |
Glas | |
Eingetaucht in deionisiertes Wasser. |
8 Pin | |
Leitfähigkeits-/ATC-Sonde | |
10 μS bis 100 mS/cm | |
Vier-Zellen-Leitfähigkeit |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31