Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Leitfähigkeits-/ATC-Sonden mit vier Zellen
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Marke:  Fisherbrand™ 93X219023
442.51 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11530084
  • 644.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Die einzigartige kompakte Größe der Tauchzelle entspricht einer typischen pH-Elektrode und ermöglicht den Einsatz in einem standardmäßigen Elektrodenhalter.
  • Typ mit vier Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
  • Integrierte Temperatursensoren und 8-polige Stecker
  • Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 cm-1
Fisher Scientific accumet Tischmodelle XL600, XL500, XL200 und AB200 und ältere Modelle XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 und AB30
Epoxid
Eingetaucht in deionisiertes Wasser.
8 Pin
Leitfähigkeits-/ATC-Sonde
10 μS bis 100 mS/cm
Vier-Zellen-Leitfähigkeit