Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AE6 Tragbares pH-Messgerät
Fisherbrand accumet AE6 Tragbares pH-Messgerät, mit pH-/Temperaturelektrode, Genauigkeit: ± 0,01 pH, ± 0,5 °C, ± 1 mV, Bereich: –1.000 bis +1.000 mV, 0 bis 14, Auflösung: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Batterietyp: 4x AAA
598.00 CHF - 865.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) | ±1 |
---|---|
Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
Genauigkeit (Temperatur) | ±0,5 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
Kalibrierung | 1,68, 4,01, 7, 10,01, 12,45 |
Includes: pJ-Elektrode mit doppeltem Diaphragma und ATC-Sonde
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15523653
|
Fisherbrand™
13-636-AE6 |
Tragbares Messgerät |
598.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15533653
|
Fisherbrand™
13-636-AE6B |
Meter with DJ ph Electrode |
865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Fisherbrand accumet AE6 Tragbares pH-Messgerät, mit pH-/Temperaturelektrode, Genauigkeit: ± 0,01 pH, ± 0,5 °C, ± 1 mV, Bereich: –1.000 bis +1.000 mV, 0 bis 14, Auflösung: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Batterietyp: 4x AAA
Produkteigenschaften:
- Mehrpunkt-Druckknopfkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ± 1 % über den gesamten Messbereich
- Auswahl zwischen schneller, einfacher automatischer Kalibrierung oder anwenderdefinierter, probenspezifischer manueller Kalibrierung
- Automatische Regelung für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und optimale Auflösung über einen großen Messbereich hinweg
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für größtmögliche Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Halte-Funktion mit vorübergehendem Einfrieren der Messergebnisse für optimale Ablesbarkeit
- Automatische Abschaltfunktion spart Energie nach Nichtnutzung
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche und -behebung
- Großes, anpassbares LCD-Display für optimale Ablesbarkeit auch aus größerer Entfernung
- Elektrode mit integriertem ATC, für minimale Luftblaseneinschlüsse während der Messung konzipiert
- Der schützende Gummiboden schützt das Messgerät vor Stürzen und verfügt über einen robusten integrierten Ständer für einfache Labortisch-Arbeiten
- Messgeräte-Kit Enthält alles, was Sie für Kalibrierungen und Messungen benötigen, wird in einem robusten Transportkoffer geliefert
Anwendungen:
- Routineprüfung: Für schnelle, präzise Leitfähigkeits- oder TDS-Prüfungen in Laboren, Schulen oder im Außeneinsatz.
- Umwelt-/Agrar-Anwendung: Nützlich für Nährstoff- und Düngemittelprüfungen in Hydrokultur- und Agrarindustrie.
- Wasserqualitätstests: Zur Analyse von hartem Wasser, unbehandeltem Wasser, Brauch- und Spülwasser, Trinkwasser, Abwasser, Schwimmbadwasser und eingehendem Prozesswasser. Ideal für alle Arten der Qualitätsprüfung sowie von Druckereianwendungen und Wasserqualitätstests
Spezifikation
±1 | |
±0,5 °C | |
1,68, 4,01, 7, 10,01, 12,45 | |
0.01 | |
1 mV | |
0 °C bis 100 °C | |
AE6 | |
AAA |
±0,01 | |
Wasserqualitätsanalyse | |
0 bis 14 | |
-1000 bis +1000 mV | |
1 bis 5 | |
0,1 °C | |
Automatisch/manuell (0 °C bis 100 °C) |