Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP110 Tragbares pH-Messgerät
Genaue Messungen jederzeit und überall
Marke:  Fisherbrand™ 01X451802
Artikelnummer. 11580184
  • 674.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Nur Messgerät Lieferumfang: Messgerät, 9 V-Batterie und Handbuch.
Beschreibung
Beschreibung
Genaue Messungen jederzeit und überall
Für den Innen- und den Außeneinsatz. Vielseitig und robust genug auch für anspruchsvollste Anwendungen. Softtasten mit komfortablem Griff machen Einhandbetrieb zum Kinderspiel. Kompakt, klein genug für eine Hemdtasche, trotzdem intelligent genug für jedes Labor. Die Kits der AP100-Serie enthalten eine unzerbrechliche accumet pH/ATC-Elektrode, die für schnelles Ansprechen und lange Lebensdauer nachfüllbar ist.
Merkmale des AP110 pH/mV/Temp Messgeräts:
  • Robustes, wasserdichtes Gehäuse, Schutzart IP67
  • Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und schlichtem Text — einfach abzulesen und zu verwenden
  • Große Bereiche: -2.00 bis +20.00 pH, 0 bis ±2000.0 mV, -5° bis +100°C
  • Einstellbare pH-Auflösung
  • Interner Speicher für 200 Datenpunkte
  • Anstiegsanzeige
  • Automatische Abschaltung
  • Volle dreijährige Garantie auf das Messgerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Messgerät, 9 V-Batterie, Handbuch
-2 bis 20
-5 °C° bis +100 °C°
200
3 Jahre
AP110 Tragbares pH-Messgerät
pH, mV, Temperatur
0 bis ± 2000
LCD
IP-67
-2 bis +20 pH
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ accumet™ AP110 Tragbares pH-Messgerät > Nur Accumet AP110-Messgerät