Learn More
BRAND™ accu-jet™ pro Pipettencontrollerzubehör
Eine völlig neue Art der Kontrolle beim Pipettieren. Das bestellbare BrandTech™ accu-jet™ pro Pipettencontrollerzubehör umfasst sterile und nicht-sterile Ersatzmembranfilter, Silikonadapter mit PTFE-Rückschlagventil, NiMH-Batterien, 240 V, 60 Hz-Ladegerät und Wandhalterungen.
Marke: BRAND™ 26630
20.99 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BrandTech™ accu-jet™ pro Pipettierhilfe-Zubehör auf Bestellung erhältlich und beinhaltet:- Sterile 0,2 μm Ersatzmembranfilter
- Nicht sterile 0,2 μm Ersatzmembranfilter
- Silikonadapter mit PTFE-Rückschlagventil
- Ladegerät, 240 V, 60 Hz
- NiMH-Akku für kabellose, nicht angeschlossene Verwendung.
- Die Wandhalterung spart Platz.
Spezifikation
NiMH | |
accu-jet S | |
NiMH-Akkumulator | |
Pipettierhelfer Accu-jet™ pro |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ accu-jet™ pro Pipettencontrollerzubehör > NiMH-Ersatzakku für accu-jet Pro Pipettierhilfe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur