missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-HPLC-Säulen

Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase

Marke:  Thermo Scientific™ 074811

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11322073

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-LC-Säulen für die Umkehrphasentrennung von Analyten mit mäßigen hydrophoben Eigenschaften. Diese leistungsstarken Säulen bieten eine ähnliche Selektivität wie die Acclaim 120 C18-Säulen, mit einer vorhersehbaren Elutionsreihenfolge, aber geringerer Retention. Verbindungen werden schneller eluiert, sodass Trennungen rascher vollzogen werden. Die einzigartige Chemie der dicht gebundenen C8-Liganden auf einem hochreinen, sphärischen, porösen Silika-Substrat verleiht den Acclaim 120 C8-Säulen eine hervorragende Effizienz.

Umkehrphasensäulen mit hoher Leistungsfähigkeit für die Trennung kleiner Moleküle
  • Niedrige Silanol-Aktivität für hervorragende Peakformen
  • Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2.2, 3 und 5 μm und Durchmessern von 4.6, 3.0 und 2.1 mm, mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2.2 μm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen

Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasen-Säulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden. Diese Säulen auf Kieselgelbasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich herkömmlicher C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Analysesäule
LC/MS
17400 psi (1200 bar)
2 bis 8
300 m²/g
L7
Acclaim
11 %
Ja
Responsibly packaged
2.1 mm
250 mm
2,2 μm
120 Å
60 °C
C8
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-HPLC-Säulen > Länge: 250 mm; ID: 2,1 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.