Learn More
Mehrere 3 Ionen, 20 mg/l von jeder Komponente, für Ionenchromatographie, 0.1% NaOH Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Marke: Fisher Chemical
Spezifikation
Multi-3-Ionen | |
100 ml | |
20 mg/l jeder Komponente | |
Bromaten, Chlorate, Iodate |
Flasche | |
Flüssig | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit mehreren Komponenten | |
0.1 % NaOH |