Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Avidin-Biotin-Blockierungslösung
Blockieren Sie unspezifische Färbungen durch endogenes Biotin bei der immunhistochemischen Färbung mit der Epredia™ Lab Vision™ Avidin-Biotin-Blockierungslösung
Marke:  Epredia™ TA-015-BB
Artikelnummer. 12683937
Beschreibung
Beschreibung
Blockieren Sie unspezifische Färbungen durch endogenes Biotin bei der immunhistochemischen Färbung mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Avidin-Biotin-Blockierungslösung
  • Blockiert die nicht-spezifische Färbung durch endogenes Biotin im Rahmen des Nachweises von Antigenen mittels IHC
Lagerungsbedingungen: Lagerung bei 4 ° bis 6 °C. Bestandteil sind bis zu 18 Monate lang stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 mL (Biotin)
Lagerung bei 4 ° bis 6 °C
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ Avidin-Biotin-Blockierungslösung > 15 ml Avidin und 15 ml Biotin
Nur für Forschungszwecke