Learn More
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke
Erzeugen Sie mit diesen Rührwellen einen axialen Fluss im Behälter. IKA™ Rührwellen für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke sind für mittlere bis hohe Drehzahlen ausgelegt.
Marke:  IKA™ 0002332900
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10160161
  • 231.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
  • Zum Ziehen des zu mischenden Materials von oben
  • Erzeugt einen axialen Fluss im Gefäß
  • Minimale Verletzungsgefahr beim Kontakt mit dem Gefäß
  • Minimale Scherkräfte
  • Für mittlere bis hohe Drehzahlen
† PTFE-beschichtet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
R 1311
Turbinenrührer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke > R 1311, Rührer, Turbine